Learn More
Cefazolina sódica, Mikromol™
Código de producto. 17932616
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17932616 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17932616 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0238.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Cefazolina sódica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cefazolin Sodium
CAS 27164-46-1
Nombres de analitos o componentes Cefazolin Sodium
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C14 H13 N8 O4 S3 . Na
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo (6R,7R)-3-[[(5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio]methyl]-8-oxo-7-[[2-(1H-tetrazol-1-yl)acetyl]amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid sodium salt, (6R,7R)-3-[[(5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio]methyl]-8-oxo-7-[(1H-tetrazol-1-ylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid monosodium salt, (6R-trans)-3-[[(5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio]methyl]-8-oxo-7-[(1H-tetrazol-1-ylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid monosodium salt, 3-[[(5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio]methyl]-8-oxo-7-[2-(1H-tetrazol-1-yl)acetamido]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid monosodium salt, 3-[[(5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio]methyl]-7-[2-(1H-tetrazol-1-yl)-acetamido]-3-cephem-4-carboxylic acid sodium salt, 3-[[(5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio]methyl]-8-oxo-7-[2-(1H-tetrazol-1-yl)acetamido]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid sodium salt, Acef, Ancef, Atirin, Biazolina, Bor-Cefazol, Cefacidal, Cefamedin, Cefazil, Cefazina, Cefazoliin, Cefazolin sodium, Cefazolin sodium salt, Cefazoline sodium, Cefazorin DC, Cephazolin sodium, Cephazolin sodium salt, Firmacef, Gramaxin, Kefzol, Lampocef, Liviclina, Monosodium cafazolin, NSC 291561, Reflin, SKF 41558, Sodium CEZ, Sodium cefazolin, Sodium cephazolin, Totacef, Zolicef, Sodium (6R,7R)-3-[[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)sulfanyl]methyl]-8-oxo-7-[(1H-tetrazol-1-ylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14N8O4S3.Na/c1-6-17-18-14(29-6)28-4-7-3-27-12-9(11(24)22(12)10(7)13(25)26)16-8(23)2-21-5-15-19-20-21;/h5,9,12H,2-4H2,1H3,(H,16,23)(H,25,26);/q;+1/p-1/t9-,12-;/m1./s1
SMILES [Na+].Cc1nnc(SCC2=C(N3[C@H](SC2)[C@H](NC(=O)Cn4cnnn4)C3=O)C(=O)[O-])s1
Nombre IUPAC sodio;(6R,7R)-3-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)sulfanilmetil]-8-oxo-7-[[2-(tetrazol-1-il)acetil]amino]-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 476.49
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 476,012 g/mol