Learn More
Cefazolin sodium, MedChemExpress
Código de producto. 16482246
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16482246 500 mg 500 miligramos
16428596 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16482246 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1078
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
MedChemExpress Cefazolin sodium is a first-generation cephalosporin antibiotic and can be used in varieties of bacterial infections research. Cefazolin sodium has anti-inflammatory effect and can attenuate post-operative cognitive dysfunction (POCD).
Cefazolin sodium is a first-generation cephalosporin antibiotic and can be used in varieties of bacterial infections research. Cefazolin sodium has anti-inflammatory effect and can attenuate post-operative cognitive dysfunction (POCD).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cefazolin sodium
Forma física Solid
CAS 27164-46-1
Color Blanco
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H13N8NaO4S3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Cephazolin sodium
Información de solubilidad H2O : ≥ 100 mg/mL (209.87 mM) ∣DMSO : 100 mg/mL (209.87 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(N12)=C(CSC3=NN=C(C)S3)CS[C@]2([H])[C@H](NC(CN4N=NN=C4)=O)C1=O)O[Na]
Peso molecular (g/mol) 476.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 476.49
Porcentaje de pureza 98.13%