Learn More
Cefazolina amida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cefazolin Amide |
| CAS | 1322626-65-2 |
| Fórmula molecular | C14H15N9O3S3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (6R,7R)-3-[[(5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio]methyl]-8-oxo-7-[(1H-tetrazol-1-ylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxamide, Cefazolin EP Impurity K |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H15N9O3S3/c1-6-18-19-14(29-6)28-4-7-3-27-13-9(12(26)23(13)10(7)11(15)25)17-8(24)2-22-5-16-20-21-22/h5,9,13H,2-4H2,1H3,(H2,15,25)(H,17,24)/t9-,13?/m1/s1 |
| SMILES | Cc1nnc(SCC2=C(N3C(SC2)[C@H](NC(=O)Cn4cnnn4)C3=O)C(=O)N)s1 |
| Nombre IUPAC | (7R)-3-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)sulfanilmetil]-8-oxo-7-[[2-(tetrazol-1-il)acetil]amino]-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 453.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 453.046 |