Learn More
Cefazolina 3-Acetiloxi, TRC
Código de producto. 30010217
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010217 10 mg 10 miligramos
30010018 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010217 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC46734010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32510-61-5
Fórmula molecular C13H14N6O6S
Peso molecular (g/mol) 382.35
Sinónimo (6R,7R)-3-[(Acetyloxy)methyl]-8-oxo-7-[[2-(1H-tetrazol-1-yl)acetyl]amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-(1H-Tetrazol-1-acetamido)cephalosporanic acid, N-(Tetrazolylacetyl)-7-aminocephalosporin
Nombre IUPAC (6R,7R)-3-(acetiloximetil)-8-oxo-7-[[2-(tetrazol-1-il)acetil]amino]-5-thia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxílico
SMILES CC(=O)OCC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)Cn3cnnn3)C2=O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cefazolin 3-Acetyloxy
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H14N6O6S/c1-6(20)25-3-7-4-26-12-9(11(22)19(12)10(7)13(23)24)15-8(21)2-18-5-14-16-17-18/h5,9,12H,2-4H2,1H3,(H,15,21)(H,23,24)/t9-,12-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.0696