Learn More
Cefazolina 1000 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30322811
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30322811 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30322811 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA11064090AL1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cefazolin
CAS 25953-19-9
Nombres de analitos o componentes Cefazolin
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C14 H14 N8 O4 S3
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Cefazolin, (6R,7R)-3-[[(5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)sulfanyl]methyl]-8-oxo-7-[(1H-tetrazol-1-ylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, (6R,7R)-3-[[(5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio]methyl]-8-oxo-7-[[2-(1H-tetrazol-1-yl)acetyl]amino]-5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14N8O4S3/c1-6-17-18-14(29-6)28-4-7-3-27-12-9(11(24)22(12)10(7)13(25)26)16-8(23)2-21-5-15-19-20-21/h5,9,12H,2-4H2,1H3,(H,16,23)(H,25,26)/t9-,12-/m1/s1
SMILES Cc1nnc(SCC2=C(N3[C@H](SC2)[C@H](NC(=O)Cn4cnnn4)C3=O)C(=O)O)s1
Nombre IUPAC Ácido (6R,7R)-3-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)sulfanilmetil]-8-oxo-7-[[2-(tetrazol-1-il)acetil]amino]-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 454.51
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 454.03 g/mol