Learn More
Cefazedona, TRC
Código de producto. 30363757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30363757 10 mg -
30357886 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30363757 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC24150010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56187-47-4
Fórmula molecular C18H15Cl2N5O5S3
Peso molecular (g/mol) 548.44
Sinónimo (6R,7R)-7-[[2-(3,5-Dichloro-4-oxo-1(4H)-pyridinyl)acetyl]amino]-3-[[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio]methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, (6R-trans)-Cefazedone, Refosporen
Nombre IUPAC (6R,7R)-7-[[2-(3,5-dicloro-4-oxopiridina-1-il)acetil]amino]-3-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)sulfanilmetil]-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-ene-2-ácido carboxílico
SMILES Cc1nnc(SCC2=C(N3[C@H](SC2)[C@H](NC(=O)CN4C=C(Cl)C(=O)C(=C4)Cl)C3=O)C(=O)O)s1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cefazedone
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H15Cl2N5O5S3/c1-7-22-23-18(33-7)32-6-8-5-31-16-12(15(28)25(16)13(8)17(29)30)21-11(26)4-24-2-9(19)14(27)10(20)3-24/h2-3,12,16H,4-6H2,1H3,(H,21,26)(H,29,30)/t12-,16-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 546.9612