Learn More
Cefatiamidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cefathiamidine |
| CAS | 33075-00-2 |
| Fórmula molecular | C19 H28 N4 O6 S2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (6R-trans)-3-[(Acetyloxy)methyl]-7-[[[[[(1-methylethyl)amino][(1-methylethyl)imino]methyl]thio]acetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, 7-[2-[(N,N'-diisopropylamidino)thio]acetamido]-3-(hydroxymethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, 6R,7R)-3-[(Acetyloxy)methyl]-7-[[2-[[[(1-methylethyl)amino][(1-methylethyl)imino]methyl]thio]acetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H28N4O6S2/c1-9(2)20-19(21-10(3)4)31-8-13(25)22-14-16(26)23-15(18(27)28)12(6-29-11(5)24)7-30-17(14)23/h9-10,14,17H,6-8H2,1-5H3,(H,20,21)(H,22,25)(H,27,28)/t14-,17-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)N\C(=N/C(C)C)\SCC(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)O)COC(=O)C |
| Nombre IUPAC | Ácido (6R,7R)-3-(acetiloximetil)-7-[[2-[(E)-N,N'-di(propan-2-il)carbamimidoil]sulfanilacetil]amino]-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 472.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 472.145 |