Learn More
Cefamandole Sodio, TRC
Código de producto. 30352984
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30352984 1 g -
30367175 100 mg -
30355800 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30352984 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC2375001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30034-03-8
Fórmula molecular C18 H17 N6 O5 S2 . Na
Peso molecular (g/mol) 484.48
Sinónimo 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2R)-2-hydroxy-2-phenylacetyl]amino]-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-8-oxo-, sodium salt (1:1), (6R,7R)-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[(hydroxyphenylacetyl)amino]-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-8-oxo-, monosodium salt, [6R-[6α,7β(R*)]]-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2R)-hydroxyphenylacetyl]amino]-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-8-oxo-, monosodium salt, (6R,7R)- (9CI), 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-mandelamido-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-8-oxo-, monosodium salt, D- (8CI), Cefamandole sodium, Cefamandole sodium salt, Kefdole, Sodium 7-D-mandelamido-3-(1-methyl-1H-tetrazol-5-ylthiomethyl)-3-cephem-4-carboxylate, Sodium [6R-[6α,7β(R*)]]-7-[(hydroxyphenylacetyl)amino]-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate, Sodium cefamandole
Nombre IUPAC sodio; (6R,7R)-7-[[(2R)-2-hidroxi-2-fenilacetil]amino]-3-[(1-metiltetrazol-5-il)sulfanilmetil]-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxilato
SMILES [Na+].Cn1nnnc1SCC2=C(N3[C@H](SC2)[C@H](NC(=O)[C@H](O)c4ccccc4)C3=O)C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cefamandole Sodium Salt
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H18N6O5S2.Na/c1-23-18(20-21-22-23)31-8-10-7-30-16-11(15(27)24(16)12(10)17(28)29)19-14(26)13(25)9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,11,13,16,25H,7-8H2,1H3,(H,19,26)(H,28,29);/q;+1/p-1/t11-,13-,16-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 484.06