Learn More
Cefamandole sodium, MedChemExpress
Código de producto. 16408678
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
16408678 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16408678 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1128A
MedChemExpress Cefamandole Sodium Salt is a second-generation broad-spectrum cephalosporin antibiotic.
Cefamandole Sodium Salt is a second-generation broad-spectrum cephalosporin antibiotic.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cefamandole sodium
Forma física Powder
CAS 30034-03-8
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H17N6NaO5S2
Sinónimo Cephamandole sodium
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (103.20 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (68.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(N12)=C(CSC3=NN=NN3C)CS[C@]2([H])[C@H](NC([C@H](O)C4=CC=CC=C4)=O)C1=O)O[Na]
Peso molecular (g/mol) 484.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 484.48
Porcentaje de pureza 95.0%