Learn More
Cefamandole nafate, MedChemExpress
Código de producto. 16472256
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16472256 500 mg 500 miligramos
16428656 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16472256 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1166
MedChemExpress Cefamandole nafate (Cefamandole formate sodium) is a second-generation broad-spectrum cephalosporin antibiotic.
Cefamandole nafate (Cefamandole formate sodium) is a second-generation broad-spectrum cephalosporin antibiotic.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cefamandole nafate
Forma física Solid
CAS 42540-40-9
Color Off-White
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H17N6NaO6S2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Cefamandole formate sodium
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (195.13 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (195.13 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(N12)=C(CSC3=NN=NN3C)CS[C@]2([H])[C@H](NC([C@H](OC=O)C4=CC=CC=C4)=O)C1=O)O[Na]
Peso molecular (g/mol) 512.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 512.49
Porcentaje de pureza 97.0%