Learn More
Cefamandole Litio, TRC
Código de producto. 30353143
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30353143 100 mg
30351434 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30353143 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC237495100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58648-57-0
Fórmula molecular C18 H17 N6 O5 S2 . Li
Peso molecular (g/mol) 468.44
Sinónimo 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[(hydroxyphenylacetyl)amino]-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-8-oxo-, monolithium salt, [6R-[6α,7β(R*)]]- (9CI), Cefamandole lithium, Cefamandole lithium salt
Nombre IUPAC litio; (6R,7R)-7-[[(2R)-2-hidroxi-2-fenilacetil]amino]-3-[(1-metiltetrazol-5-il)sulfanilmetil]-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxilato
SMILES [Li+].Cn1nnnc1SCC2=C(N3[C@H](SC2)[C@H](NC(=O)[C@H](O)c4ccccc4)C3=O)C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cefamandole Lithium
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H18N6O5S2.Li/c1-23-18(20-21-22-23)31-8-10-7-30-16-11(15(27)24(16)12(10)17(28)29)19-14(26)13(25)9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,11,13,16,25H,7-8H2,1H3,(H,19,26)(H,28,29);/q;+1/p-1/t11-,13-,16-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 468.0862