Learn More
Dihidrato de cefalonio, Mikromol™
Descripción
Dihidrato de cefalonio
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cefalonium Dihydrate |
| CAS | 1385046-35-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Cefalonium Dihydrate |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C20 H18 N4 O5 S2 . 2 H2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 4-Carbamoyl-1-[[2-carboxy-8-oxo-7-[2-(2-thienyl)acetamido]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]pyridinium hydroxide, inner salt, 4-(Aminocarbonyl)-1-[[(6R,7R)-2-carboxy-8-oxo-7-[(2-thienylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]pyridinium, inner salt, (6R-trans)-4-(Aminocarbonyl)-1-[[2-carboxy-8-oxo-7-[(2-thienylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]pyridinium hydroxide, inner salt, 4-Carbamoyl-1-[[2-carboxy-8-oxo-7-[2-(2-thienyl)acetamido]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]pyridinium hydroxide, inner salt, 3-(4-Carbamoylpyridylmethyl)-8-oxo-7-[alpha-(thien-2-yl)acetamido]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-(alpha-Thienylacetamido)-3-(4-carbamoylpyridinomethyl)-3-cephem-4-carboxylic acid, Cefalonium, Cepalonium, Cephalonium, Cepravin DC, Cepravin Dry Cow, (6R-trans)-4-(Aminocarbonyl)-1-[[2-carboxy-8-oxo-7-[(2-thienylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]pyridinium , inner salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H18N4O5S2.2H2O/c21-17(26)11-3-5-23(6-4-11)9-12-10-31-19-15(18(27)24(19)16(12)20(28)29)22-14(25)8-13-2-1-7-30-13;;/h1-7,15,19H,8-10H2,(H3-,21,22,25,26,28,29);2*1H2/t15-,19-;;/m1../s1 |
| SMILES | O.O.NC(=O)c1cc[n+](CC2=C(N3[C@H](SC2)[C@H](NC(=O)Cc4cccs4)C3=O)C(=O)[O-])cc1 |
| Nombre IUPAC | (6R,7R)-3-[(4-carbamoilpiridin-1-io-1-il)metil]-8-oxo-7-[(2-tiofen-2-ilacetil)amino]-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxilato;dihidrato |
| Mostrar más |