Learn More
Cefalexina monohidrato, Mikromol™
Código de producto. 17904356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17904356 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 17904356 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0605.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Cefalexina monohidrato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cefalexin monohydrate
CAS 23325-78-2
Nombres de analitos o componentes Cefalexin monohydrate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C16 H17 N3 O4 S . H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Cefalexin Monohydrate, (6R,7R)-7-[[(2R)-2-Amino-2-phenylacetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid hydrate (1:1), D-7-(2-Amino-2-phenylacetamido)-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid monohydrate, (6R,7R)-7-[[(2R)-Aminophenylacetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid monohydrate, Cephalexin monohydrate, Purilex, [6R-[6alpha,7beta(R*)]]-7-[(Aminophenylacetyl)amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid monohydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C16H17N3O4S.H2O/c1-8-7-24-15-11(14(21)19(15)12(8)16(22)23)18-13(20)10(17)9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,10-11,15H,7,17H2,1H3,(H,18,20)(H,22,23);1H2/t10-,11-,15-;/m1./s1
SMILES O.CC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C2=O)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (6R,7R)-7-[[(2R)-2-amino-2-fenilacetil]amino]-3-metil-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico; hidrato
Peso molecular (g/mol) 365.4
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 365,1045 g/mol