Learn More
Cefadroxilo monohidrato, Mikromol™
Código de producto. 17940396
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17940396 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17940396 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0972.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Cefadroxilo monohidrato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cefadroxil Monohydrate
CAS 66592-87-8
Nombres de analitos o componentes Cefadroxil Monohydrate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C16 H17 N3 O5 S . H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Cefadroxil monohydrate, (6R,7R)-7-[[(2R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid monohydrate, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2R)-amino(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-, monohydrate, (6R,7R)- (9CI), 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[amino(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-, monohydrate, [6R-[6α,7β(R*)]]-, Cefadroxil monohydrate, Duricef
Fórmula InChI InChI=1S/C16H17N3O5S.H2O/c1-7-6-25-15-11(14(22)19(15)12(7)16(23)24)18-13(21)10(17)8-2-4-9(20)5-3-8;/h2-5,10-11,15,20H,6,17H2,1H3,(H,18,21)(H,23,24);1H2/t10-,11-,15-;/m1./s1
SMILES O.CC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccc(O)cc3)C2=O)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (6R,7R)-7-[[(2R)-2-amino-2-(4-hidroxifenil)acetil]amino]-3-metil-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico; hidrato
Peso molecular (g/mol) 381.4
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 381,0995 g/mol