Learn More
Cefadroxil, MedChemExpress
Código de producto. 16488666
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16488666 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16488666 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1190
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
MedChemExpress Cefadroxil is a broad-spectrum antibiotic of the cephalosporin type, effective in Gram-positive and Gram-negative bacterial infections.
Cefadroxil is a broad-spectrum antibiotic of the cephalosporin type, effective in Gram-positive and Gram-negative bacterial infections.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cefadroxil
Forma física Solid
CAS 50370-12-2
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H17N3O5S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo BL-S 578
Información de solubilidad H2O : 9.17 mg/mL (25.23 mM; ultrasonic and adjust pH to 3 with HCl)
SMILES O=C(C(N12)=C(C)CS[C@]2([H])[C@H](NC([C@H](N)C3=CC=C(O)C=C3)=O)C1=O)O
Peso molecular (g/mol) 363.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 363.39
Porcentaje de pureza 98.0%