Learn More
Cefadroxil-d4 (Mayor), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cefadroxil-d4 |
| CAS | 1426174-38-0 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C16H13D4N3O5S • H2O |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (6R,7R)-7-[[(2R)-Amino-(4-hydroxyphenyl-d4)acetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid Monohydrate, p-Hydroxycephalexine-d4 Monohydrate, BL-S578-d4, MJF-11567-3-d4, Baxan-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H17N3O5S.H2O/c1-7-6-25-15-11(14(22)19(15)12(7)16(23)24)18-13(21)10(17)8-2-4-9(20)5-3-8;/h2-5,10-11,15,20H,6,17H2,1H3,(H,18,21)(H,23,24);1H2/t10-,11-,15-;/m1./s1/i2D,3D,4D,5D; |
| SMILES | CC1=C(C(O)=O)N2C([C@@]([H])(NC([C@H](N)C3=C([2H])C([2H])=C(O)C([2H])=C3[2H])=O)[C@@]2([H])SC1)=O.O |
| Nombre IUPAC | Ácido (6R,7R)-7-[[(2R)-2-amino-2-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-hidroxifenil)acetil]amino]-3-metil-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico; hidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 367.411802 |
| Mostrar más |