Learn More
Cefaclor, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cefaclor |
| CAS | 53994-73-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Cefaclor |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C15 H14 Cl N3 O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2R)-2-amino-2-phenylacetyl]amino]-3-chloro-8-oxo-, (6R,7R)-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[(aminophenylacetyl)amino]-3-chloro-8-oxo-, [6R-[6α,7β(R*)]]-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2R)-aminophenylacetyl]amino]-3-chloro-8-oxo-, (6R,7R)- (9CI), (6R,7R)-7-[[(2R)-2-Amino-2-phenylacetyl]amino]-3-chloro-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-(D-2-Amino-2-phenylacetamido)-3-chloro-3-cephem-4-carboxylic acid, Alfacet, Ceclor, Ceclor MR, Cefaclor, Cephaclor, Distaclor, Kefral, Lilly 99638, Losefar, Panoral, Raniclor, S 6472 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H14ClN3O4S/c16-8-6-24-14-10(13(21)19(14)11(8)15(22)23)18-12(20)9(17)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,9-10,14H,6,17H2,(H,18,20)(H,22,23)/t9-,10-,14-/m1/s1 |
| SMILES | N[C@@H](C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)O)Cl)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | Ácido (6R,7R)-7-[[(2R)-2-amino-2-fenilacetil]amino]-3-cloro-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico |
| Mostrar más |