missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cefaclor-d5 Hydrate, TRC

Código de producto. 30353508
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30353508 10 mg
30356742 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30353508 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC23525210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

Fórmula molecular C15H9D5ClN3O4S • x(H2O)
Peso molecular (g/mol) 390.84
Sinónimo (6R,7R)-7-[(2-Amino-2-(phenyl-d5)acetyl)amino]-3-chloro-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, Ceclor-d5, Distaclor-d5, Keflor-d5, Raniclor-d5
Nombre IUPAC (6R,7R)-7-(2-amino-2-(phenyl-d5)acetamido)-3-chloro-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid hydrate
SMILES O=C(C(N12)=C(Cl)CS[C@]2([H])[C@H](NC(C(N)C3=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C3[2H])=O)C1=O)O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Cefaclor-d5 Hydrate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14ClN3O4S/c16-8-6-24-14-10(13(21)19(14)11(8)15(22)23)18-12(20)9(17)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,9-10,14H,6,17H2,(H,18,20)(H,22,23)/t9?,10-,14-/m1/s1/i1D,2D,3D,4D,5D
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.0813
Porcentaje de pureza >95%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.