Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cefaclor, 96 %
Código de producto. 15525136 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15525136 5 g 5 g
15515136 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15525136 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 455260050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53994-73-3
Fórmula molecular C15H14ClN3O4S
Peso molecular (g/mol) 367.804
Clave InChI QYIYFLOTGYLRGG-GPCCPHFNSA-N
PubChem CID 51039
ChEBI CHEBI:3478
Nombre IUPAC Ácido (6R,7R)-7-[[(2R)-2-amino-2-fenilacetil]amino]-3-cloro-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico
SMILES C1C(=C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)C(=O)O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cefaclor
Tipo Cefaclor
Espectro infrarrojo Auténtico
Agua 3.0 to 9.0%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.81
Porcentaje de pureza 95.0% (HPLC)
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cefaclor
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.