Learn More
Cefacetrile Sodium, TRC
Código de producto. 30136418
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136418 50 mg 50 miligramos
17954055 25 mg 25 miligramos
17971825 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136418 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC23150550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23239-41-0
Fórmula molecular C13 H12 N3 O6 S . Na
Peso molecular (g/mol) 361.31
Sinónimo 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[(acetyloxy)methyl]-7-[(cyanoacetyl)amino]-8-oxo-, monosodium salt, (6R,7R)- (9CI), 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[(acetyloxy)methyl]-7-[(cyanoacetyl)amino]-8-oxo-, monosodium salt, (6R-trans)-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-(2-cyanoacetamido)-3-(hydroxymethyl)-8-oxo-, acetate (ester), monosodium salt (8CI), 7-Cyanoacetylaminocephalosporanic acid sodium salt, Ba 36278, CIBA 36278Ba, Cefacetrile sodium, Celospor, Celtol, Cephacetrile sodium, Cephacetrile-Na, Masticef, Sodium 3-(acetoxymethyl)-7-(2-cyanoacetamido)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate, Sodium 7-(2-cyanoacetamido)cephalosporanic acid, Sodium 7-cyanacetamidocephalosporanate, Sodium cefacetril, Sodium cefacetrile, Sodium cephacetrile, Vetimast
Nombre IUPAC sodio; (6R,7R)-3-(acetiloximetil)-7-[(2-cianoacetil)amino]-8-oxo-5-thia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxilato
SMILES [Na+].CC(=O)OCC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)CC#N)C2=O)C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cefacetrile Sodium
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H13N3O6S.Na/c1-6(17)22-4-7-5-23-12-9(15-8(18)2-3-14)11(19)16(12)10(7)13(20)21;/h9,12H,2,4-5H2,1H3,(H,15,18)(H,20,21);/q;+1/p-1/t9-,12-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.0345
Porcentaje de pureza >95%