Learn More
Cefacetrilo, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15930212 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15930212 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 15930212 Proveedor Honeywell Fluka N.º de proveedor R143410MG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Patrón analítico y material de referencia
Asegúrese de que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar las auditorías pertinentes:
  • Materiales de referencia inorgánicos y orgánicos de alta calidad producidos de acuerdo con la norma ISO 9001
  • Certificado de análisis (CoA) en cada entrega con la fecha de caducidad y los resultados analíticos específicos del lote
  • Asistencia técnica gratuita por parte de expertos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Envase Frasco de vidrio
CAS 10206-21-0
Forma física Sólido
Industry Type ANTIBIÓTICOS
Cantidad 10 mg
Grado Estándar analítico