Learn More
Cedrol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16621822 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16621822 100 g 100 g
16601822 5 g 5 g
16611822 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16621822 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 461421000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-02-2027
Añadir a la cesta
222.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Peso molecular 222.37
Tipo de producto Cedrol
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Solubilidad acuo. solución: Insoluble. Otras solubilidades: soluble en cloroformo