Learn More
Cediranib, TRC
Código de producto. 30366958
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30366958 10 mg -
30360471 100 mg -
30366590 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30366958 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC23135510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 288383-20-0
Fórmula molecular C25H27FN4O3
Peso molecular (g/mol) 450.51
Sinónimo 4-[(4-Fluoro-2-methyl-1H-indol-5-yl)oxy]-6-methoxy-7-[3-(pyrrolidin-1-yl)propoxy]quinazoline, 4-[(4-Fluoro-2-methyl-1H-indol-5-yl)oxy]-6-methoxy-7-[3-(1-pyrrolidinyl)propoxy]quinazoline, 4-(4-Fluoro-2-methylindol-5-yloxy)-6-methoxy-7-[3-(pyrrolidin-1-yl)propoxy]quinazoline, ZD 2171, AZD 2171
Nombre IUPAC 4-[(4-fluoro-2-metil-1H-indol-5-il)oxi]-6-metaxi-7-(3-pirrolidina-1-ilpropoxi)quinazolina
SMILES COc1cc2c(Oc3ccc4[nH]c(C)cc4c3F)ncnc2cc1OCCCN5CCCC5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cediranib
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H27FN4O3/c1-16-12-17-19(29-16)6-7-21(24(17)26)33-25-18-13-22(31-2)23(14-20(18)27-15-28-25)32-11-5-10-30-8-3-4-9-30/h6-7,12-15,29H,3-5,8-11H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 450.2067