Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Maleato de cediranib |
| CAS | 857036-77-2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Condiciones de envío | No hay requisitos especiales |
| Línea de productos | Ciencias de la vida |
| Fórmula molecular | C25 H27 F N4 O3 . C4 H4 O4 |
| Forma física | Polvo |
| Color | De blanco a beige |
| Pureza | ≥97,5% |