Learn More
Cediranib maleate, MedChemExpress
Código de producto. 16461687
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16461687 50 mg 50 miligramos
16448227 5 mg 5 miligramos
16406096 100 mg 100 miligramos
16405518 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16461687 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13049
MedChemExpress Cediranib maleate (AZD-2171 maleate) is a highly potent, orally available VEGFR inhibitor with IC50s of <1, <3, 5, 5, 36, 2 nM for Flt1, KDR, Flt4, PDGFRα, PDGFRβ, c-Kit, respectively.
Cediranib maleate (AZD-2171 maleate) is a highly potent, orally available VEGFR inhibitor with IC50s of <1, <3, 5, 5, 36, 2 nM for Flt1, KDR, Flt4, PDGFRα, PDGFRβ, c-Kit, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cediranib maleate
CAS 857036-77-2
Color Light Nude
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H31FN4O7
Cantidad 50 mg
Sinónimo AZD-2171 maleate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 45 mg/mL (79.42 mM) ∣H2O : 2 mg/mL (3.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)/C=C\C(O)=O.FC1=C(OC2=C(C(C=C3OCCCN4CCCC4)=NC=N2)C=C3OC)C=CC5=C1C=C(C)N5
Peso molecular (g/mol) 566.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 566.58
Porcentaje de pureza 99.74%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease