Learn More
Safety First Aid Cederroth Lavado de ojos con soporte de pared y cartel
Código de producto. 31759413
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
31759413 500 mL cada uno
1 options
Código de producto. 31759413 Proveedor Safety First Aid N.º de proveedor CD17
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Cederroth Wall Bracket es un soporte robusto y práctico para Cederroth Eye Wash 500 ml (REF CD15).
  • El soporte de pared da a la botella una ubicación fija para que sea más fácil de identificar y reconocer.
  • El frasco de lavador de ojos se coloca en el Cederroth soporte de pared y se abre automáticamente al girar para salir del soporte, para que el enjuague pueda empezar inmediatamente.
  • Cederroth El soporte de pared viene con un cartel de instrucciones fluorescente.
  • Incluye un frasco de Cederroth gel de ojos.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 mL
Tipo de producto Accesorios para equipo de duchas y lavaojos