Learn More
Aceite de cedro, para la microscopía, espesado, Fisher Chemical
Código de producto. 10640501 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
100 ml, Frasco de vidrio ámbar
Código de producto.
10640501 100 ml, Frasco de vidrio ámbar
1 options
Código de producto. 10640501 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor C/3440/05
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 8000-27-9
Color Amarillo
Punto de ebullición 279°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Número MDL 132766
Cantidad 100 mL
Forma física Líquido