Learn More
Aceite de cedro, natural, Fisher Chemical
Código de producto. 10233230 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
500 ml, frasco de vidrio ámbar
Código de producto.
10233230 500 ml, frasco de vidrio ámbar
1 options
Código de producto. 10233230 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor C/3400/08
Solicitar formato a granel o personalizado
Tekniske data
CAS 8000-27-9
Color Amarillo
Punto de ebullición 279°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Número MDL 132766
Cantidad 500 mL
Forma física Líquido
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.