Learn More
Cebranopadol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cebranopadol |
| CAS | 863513-91-1 |
| Fórmula molecular | C24H27FN2O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | trans-6'-Fluoro-4',9'-dihydro-N,N-dimethyl-4-phenyl-spiro[cyclohexane-1,1'(3'H)-pyrano[3,4-b]indol]-4-amine, (1alpha,4beta)-6'-Fluoro-4',9'-dihydro-N,N-dimethyl-4-phenylspiro[cyclohexane-1,1'(3'H)-pyrano[3,4-b]indol]-4-amine, GRT 6005 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H27FN2O/c1-27(2)23(17-6-4-3-5-7-17)11-13-24(14-12-23)22-19(10-15-28-24)20-16-18(25)8-9-21(20)26-22/h3-9,16,26H,10-15H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)[C@@]1(CC[C@]2(CC1)OCCc3c2[nH]c4ccc(F)cc34)c5ccccc5 |
| Nombre IUPAC | 6-fluoro-N,N-dimetil-1'-fenilespiro[4,9-dihidro-3H-pirano[3,4-b]indol-1,4'-ciclohexano]-1'-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 378.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 378.2107 |