Learn More
CE3F4, MedChemExpress
Descripción
CE3F4 is a selective antagonist of exchange protein directly activated by cAMP (Epac1), with IC50s of 10.7 μM and 66 μM for Epac1 and Epac2(B), respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | CE3F4 |
| CAS | 143703-25-7 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C11H10Br2FNO |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (142.45 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=CN1C(C)CCC2=C1C=C(Br)C(F)=C2Br |
| Peso molecular (g/mol) | 351.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 351.01 |
| Mostrar más |