Learn More
Vileda Professional™ CE MicroIntensive Duo™
Description
- Estudio de laboratorio independiente, realizado por BMA Laboratorios, lo que resulta en una reducción de bacterias del 99,99%
- Construcción de 4 capas: con lado de limpieza en relieve de poliéster/microfibra
- Prelavado para un solo uso
- Compatible con rayos gamma y autoclave
- Desprendimiento de partículas extremadamente bajo
- Limpieza de doble cara con indicador lateral cosido en color
- Aberturas de drenaje en las esquinas para enjuagues más limpios
- Presilla para el dedo para abrir y cerrar sin contacto los lados de limpieza
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Fregona para salas limpias |
| Color | Blanco |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Poliéster de microfibra |