missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cdx1 Antibody (CDX1/1650), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30144764
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30144764 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30144764 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP308643CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cdx1 Monoclonal antibody specifically detects Cdx1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cdx1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CDX1/1650
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen caudal type homeo box transcription factor 1, caudal type homeobox 1, caudal type homeobox transcription factor 1, Caudal-type homeobox protein 1, caudal-type homeobox protein CDX1, homeobox protein CDX-1, MGC116915
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human full-length Cdx1 protein (Uniprot: P47902)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Epigenetics
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1044
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.