Learn More
cDPCP, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | cDPCP |
| CAS | 106343-54-8 |
| Fórmula molecular | C5H11ClN3Pt . Cl |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | (SP-4-2)-Diamminechloro(pyridine)-platinum(1+) Chloride |
| SMILES | [Cl-].[Cl-][Pt+2]([NH3])([NH3])[N]1=CC=CC=C1 |