Learn More
CDO Goat anti-Mouse, Polyclonal, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Goat Polyclonal Antibody has been used in 3 publications
Marca:  R&D Systems AF2429-SP
Encompass
Código de producto. 15701464
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
CDO Polyclonal specifically detects CDO in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones