Learn More
CDKL2 Monoclonal Antibody (OTI1D1), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
en la oferta
Especificaciones
Antígeno CDKL2
Clon OTI1D1
Concentración 1 mg/mL
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17525503
Encompass_Preferred
Ver documentos
Origene Technologies
TA805535S
30 μL
en la oferta
30 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
17505503
Encompass_Preferred
Ver documentos
Origene Technologies
TA805535
100 μL
en la oferta
100 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descripción
Descripción
CDKL2 Monoclonal antibody specifically detects CDKL2 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
CDKL2
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
IgG1
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
OTI1D1
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human
Primary
Documentos
Product Certifications
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.