Learn More
CDKL2 Monoclonal Antibody (OTI1D1), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17505503
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17505503 100 μL 100 microlitros
17525503 30 μL 30 microlitros
2 options
Código de producto. 17505503
Marca: Origene Technologies TA805535
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
This gene product is a member of a large family of CDC2-related serine/threonine protein kinases. It accumulates primarily in the cytoplasm, with lower levels in the nucleus.
Especificaciones
Antígeno CDKL2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1D1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica CDKL2
N.º de referencia del gen Q92772
Alias de gen KKIAMRE, P56
Símbolos de los genes CDKL2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 291-493 of human CDKL2 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8999
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1