Learn More
CDKI-73, MedChemExpress
Descripción
CDKI-73 (LS-007) is an orally active and highly efficacious CDK9 inhibitor, with Ki values of 4 nM, 4 nM and 3 nM for CDK9, CDK1 and CDK2, respectively. CDKI-73 down-regulates the RNAPII phosphorylation. CDKI-73 is also a novel pharmacological inhibitor of Rab11 cargo delivery and innate immune secretion.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | CDKI-73 |
| CAS | 1421693-22-2 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C15H15FN6O2S2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | LS-007 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 52 mg/mL (131.83 mM) |
| SMILES | CNC1=NC(C)=C(C2=C(F)C=NC(NC3=CC(S(=O)(N)=O)=CC=C3)=N2)S1 |
| Peso molecular (g/mol) | 394.45 |
| Mostrar más |