Learn More
CDK9-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16496116
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496116 100 mg 100 miligramos
16485568 10 mg 10 miligramos
16461737 50 mg 50 miligramos
16458267 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16496116 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13231
MedChemExpress CDK9-IN-1 is a novel, selective CDK9 inhibitor for the treatment of HIV infection, with an IC50 of 39 nM for CDK9/CycT1, extracted from reference, compound 87.
CDK9-IN-1 is a novel, selective CDK9 inhibitor for the treatment of HIV infection, with an IC50 of 39 nM for CDK9/CycT1, extracted from reference, compound 87.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CDK9-IN-1
Forma física Solid
CAS 1415559-43-1
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H21N5O4S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (200.18 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=C(NS(C)(=O)=O)C=C(NC2=NC=NC(C3=CC=CC(N4C(C5=C(C=CC=C5)C4=O)=O)=C3)=C2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 499.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 499.54
Porcentaje de pureza 98.52%