missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CDK7 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11511601
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11511601 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11511601 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA517128

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

It is not recommended to aliquot this antibody.

The trimeric complex of CDK7, cyclin H and MNAT1, functions as a Cdk-activating kinase (CAK). It is an essential component of the transcription factor TFIIH, that is involved in transcription initiation and DNA repair. This complex is thought to serve as a direct link between the regulation of transcription and the cell cycle. The bound complex is important in the normal double-strand break repair function of breast cancer, type 1 (BRCA1). CDK7 may be a target of germline cancer-inducing mutations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CDK7
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación 0.01M HEPES with 100μg/mL BSA, 50% glycerol, 0.15M NaCl and no preservative; pH 7.5
génica CDK7
N.º de referencia del gen P50613, P51952, Q03147
Alias de gen 39 KDa protein kinase; 39 protein kinase; AI323415; AI528512; C230069N13; CAK; CAK1; CDK; CDK7; CDK-activating kinase; CDK-activating kinase 1; Cdkn7; cell division protein kinase 7; CR4 protein kinase; CRK4; CRK4 PK (CDC2-related-kinase-4 protein kinase); cyclin dependent kinase 7; cyclin-dependent kinase 7; cyclin-dependent kinase 7 (homolog of Xenopus MO15 cdk-activating kinase); cyclin-dependent kinase 7 (MO15 homolog Xenopus laevis cdk-activating kinase); cyclin-dependent kinase 7 (MO15 homolog, Xenopus laevis, cdk-activating kinase); EC 2.7.11.22; EC 2.7.11.23; HCAK; homolog of Xenopus MO15 Cdk-activating kinase; kinase subunit of CAK; MO15; Mpk-7; OTTHUMP00000222032; OTTHUMP00000222033; p39 Mo15; p39MO15; Protein-tyrosine kinase MPK-7; serine/threonine kinase stk1; serine/threonine protein kinase 1; serine/threonine protein kinase MO15; Serine/threonine-protein kinase 1; STK1; TFIIH basal transcription factor complex kinase subunit
Símbolos de los genes CDK7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to the amino terminus of human CDK7.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1022, 12572, 171150
Especies diana Human, Mouse, Rat, Monkey
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.