missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CDK20 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16689104
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16689104 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16689104 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5102644

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total CDK20.

The protein encoded by this gene contains a kinase domain most closely related to the cyclin-dependent protein kinases. The encoded kinase may activate cyclin-dependent kinase 2 and is involved in cell growth. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been reported.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CDK20
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica CDK20
N.º de referencia del gen Q4KM34, Q8IZL9, Q9JHU3
Alias de gen 4932702G04Rik; AU019450; AW558027; CAK-kinase p42; Ccrk; CDCH; CDK20; CDK-activating kinase p42; CDK-related protein kinase PNQLARE; cell cycle related kinase; cell cycle-related kinase; Cell division protein kinase 20; cyclin dependent kinase 20; cyclin-dependent kinase 20; Cyclin-dependent protein kinase H; cyclin-kinase-activating kinase p42; p42; PNQALRE; PNQLARE
Símbolos de los genes CDK20
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human CDK20(Accession Q8IZL9), corresponding to amino acid residues P273-F323.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 105278, 23552, 364666
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.