missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CDK10 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16687644
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16687644 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16687644 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5101169

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total CDK10.

The protein encoded by this gene belongs to the CDK subfamily of the Ser/Thr protein kinase family. The CDK subfamily members are highly similar to the gene products of S. cerevisiae cdc28, and S. pombe cdc2, and are known to be essential for cell cycle progression. This kinase has been shown to play a role in cellular proliferation and its function is limited to cell cycle G2-M phase. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CDK10
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica CDK10
N.º de referencia del gen Q15131, Q3UMM4, Q4KM47
Alias de gen BC017131; CDC2-related protein kinase; Cdk10; Cell division protein kinase 10; cyclin dependent kinase 10; cyclin-dependent kinase (CDC2-like) 10; cyclin-dependent kinase 10; cyclin-dependent kinase related protein; PISSLRE; serine/threonine protein kinase PISSLRE; serine/threonine-protein kinase PISSLRE
Símbolos de los genes CDK10
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human CDK10(Accession Q15131), corresponding to amino acid residues N43-L93.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 234854, 361434, 8558
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.