missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CDH2 Monoclonal Antibody (OTI3B10), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17540002
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17540002 30 μL 30 microlitros
17520002 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17540002 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA503775S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CDH2 Monoclonal antibody specifically detects CDH2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno CDH2
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3B10
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica CAPN9
N.º de referencia del gen O14815
Alias de gen bib; cadherin 2; cadherin 2 L homeolog; cadherin 2 type 1 N-cadherin (neuronal); cadherin 2, neuronal; cadherin 2, type 1 preproprotein; cadherin 2, type 1, N-cadherin (neuronal); cadherin 2, type 1, N-cadherin (neuronal) L homeolog; cadherin 2, type 1, N-cadherin a (neuronal); Cadherin2; cadherin-2; Cadherin-2A; Cadherin-N; calcium-dependent adhesion protein, neuronal; CD325; CDH2; cdh2.L; cdh2a; cdh2-a; cdh2-b; CDHN; cdhn-a; CDw325; CDw325 antigen; cell adhesion molecule; glass onion; glo; I79_014914; labyrinth; lyr; NCAD; N-Cad; N-cadherin; N-cadherin 1; N-cadherin A; N-cadherin precursor; N-cadherin-2; neural cadherin; Neural cadherin A; neural cadherin-2; neural calcium-dependent cell adhesion molecule; neural-cadherin; pac; Parachute; unnamed protein product; wu:fb47h04; XELAEV_18031953mg; ZNCAD
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human CAPN9 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10753
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.