Learn More
Éster Metílico CDDO, TRC
Código de producto. 30359091
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30359091 25 mg 25 miligramos
30355323 5 mg 5 miligramos
30354044 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30359091 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC22810025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 218600-53-4
Fórmula molecular C32 H43 N O4
Peso molecular (g/mol) 505.69
Sinónimo 2-Cyano-3,12-dioxooleana-1,9(11)-dien-28-oic Acid Methyl Ester, Bardoxolone Methyl, CDDO-Me, Methyl 2-cyano-3,12-dioxooleana-1,9(11)-dien-28-oate, NSC 713200, RTA 402
Nombre IUPAC metilo (4aS,6aR,6bS,8aR,12aS,14aR,14bS)-11-ciano-2,2,6a,6b,9,9,12a-heptametil-10,14-dióxo-1,3,4,5,6,7,8,8,8a,14a,14b-decahidropiceno-4a-carboxilato
SMILES COC(=O)[C@]12CCC(C)(C)C[C@H]1[C@H]3C(=O)C=C4[C@@](C)(CC[C@H]5C(C)(C)C(=O)C(=C[C@]45C)C#N)[C@]3(C)CC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CDDO Methyl Ester
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C32H43NO4/c1-27(2)11-13-32(26(36)37-8)14-12-31(7)24(20(32)17-27)21(34)15-23-29(5)16-19(18-33)25(35)28(3,4)22(29)9-10-30(23,31)6/h15-16,20,22,24H,9-14,17H2,1-8H3/t20-,22-,24-,29-,30+,31+,32-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 505.3192