Learn More
CDDO Imidazolido, TRC
Código de producto. 30368198
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30368198 1 mg 1 miligramo
30349419 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30368198 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC2280901MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 443104-02-7
Fórmula molecular C34H43N3O3
Peso molecular (g/mol) 541.72
Sinónimo 1-(2-Cyano-3,12,28-trioxooleana-1,9(11)-dien-28-yl)-1H-imidazole, 2-Cyano-3,12-dioxooleana-1,9(11)-dien-28-oic acid imidazolide, CDDO-Im, RTA 403, TP 235
Nombre IUPAC (4aR,6aR,6aR,6bR,8aS,12aS,14bS)-8a-(imidazol-1-carbonil)-4,4,6a,6b,11,11,14b-heptametil-3,13-dioxo-4a,5,6,6,6a,7,8,9,10,12,12a-decahidropiceno-2-carbonitrilo
SMILES CC1(C)CC[C@@]2(CC[C@]3(C)[C@@H]([C@@H]2C1)C(=O)C=C4[C@@]5(C)C=C(C#N)C(=O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@]43C)C(=O)N6C=CN=C6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CDDO Imidazolide
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C34H43N3O3/c1-29(2)10-12-34(28(40)37-15-14-36-20-37)13-11-33(7)26(22(34)18-29)23(38)16-25-31(5)17-21(19-35)27(39)30(3,4)24(31)8-9-32(25,33)6/h14-17,20,22,24,26H,8-13,18H2,1-7H3/t22-,24-,26-,31-,32+,33+,34-/m0/s1