Learn More
CDDO-Im, MedChemExpress
Código de producto. 16499317
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499317 5 mg 5 miligramos
16416778 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16499317 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15725
MedChemExpress CDDO-Im (RTA-403) is an activator of Nrf2 and PPAR, with Kis of 232 and 344 nM for PPARα and PPARγ.
CDDO-Im (RTA-403) is an activator of Nrf2 and PPAR, with Kis of 232 and 344 nM for PPARα and PPARγ.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CDDO-Im
CAS 443104-02-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C34H43N3O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo RTA-403 TP-235 CDDO-Imidazolide
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (92.30 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)([C@]1([H])CC[C@@]([C@@]2(CC[C@]3(CCC(C)(C[C@@]3([H])[C@]24[H])C)C(N5C=CN=C5)=O)C)6C)C(C(C#N)=C[C@]1(C)C6=CC4=O)=O
Peso molecular (g/mol) 541.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 541.72
Porcentaje de pureza 95.58%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death