Learn More
CDDO-EA, MedChemExpress
Código de producto. 16495018
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16495018 10 mg 10 miligramos
16481257 50 mg 50 miligramos
16457747 5 mg 5 miligramos
16415776 100 mg 100 miligramos
4 options
Código de producto. 16495018
Marca: Medchem Express HY12213
MedChemExpress CDDO-EA is an NF-E2 related factor 2/antioxidant response element (Nrf2/ARE) activator.
CDDO-EA is an NF-E2 related factor 2/antioxidant response element (Nrf2/ARE) activator.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CDDO-EA
Forma física Solid
CAS 932730-51-3
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C33H46N2O3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo CDDO ethyl amide TP319 RTA 405
Información de solubilidad DMSO : ≥ 34 mg/mL (65.54 mM)
SMILES O=C1C(C#N)=C[C@@]2(C)[C@](CC[C@]([C@@]3(C)[C@@]4([H])[C@@]5([H])[C@@](CCC(C)(C)C5)(C(NCC)=O)CC3)(C)C2=CC4=O)([H])C1(C)C
Peso molecular (g/mol) 518.73
Formula Weight (peso de la fórmula) 518.73
Porcentaje de pureza 98.15%