Learn More
CDD3506, MedChemExpress
Código de producto. 16474486
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16474486 100 mg 100 miligramos
16465947 5 mg 5 miligramos
16443218 10 mg 10 miligramos
16439766 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16474486 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100902
MedChemExpress CDD3506 is used for elevating high density lipoprotein cholesterol (HDL) by inducing hepatic cytochrome P450IIIA (CYP3A) activity.
CDD3506 is used for elevating high density lipoprotein cholesterol (HDL) by inducing hepatic cytochrome P450IIIA (CYP3A) activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CDD3506
CAS 197913-15-8
Color Light Nude
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H19N3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 19 mg/mL (58.39 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=CN(C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C=N1
Peso molecular (g/mol) 325.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.41
Porcentaje de pureza 98.03%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation