Learn More
CDD3505, MedChemExpress
Código de producto. 16464486
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16464486 100 mg 100 miligramos
16455947 5 mg 5 miligramos
16433218 10 mg 10 miligramos
16429766 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16464486 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100901
MedChemExpress CDD3505 is used for elevating high density lipoprotein cholesterol (HDL) by inducing hepatic cytochrome P450IIIA (CYP3A) activity.
CDD3505 is used for elevating high density lipoprotein cholesterol (HDL) by inducing hepatic cytochrome P450IIIA (CYP3A) activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CDD3505
CAS 173865-33-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H17N3O2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 14.29 mg/mL (40.21 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=[N+]([O-])C1=CN(C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C=N1
Peso molecular (g/mol) 355.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 355.39
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism