missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Cdc20 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15694845
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15694845 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15694845 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA550925

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CDC20 Polyclonal Antibody detects endogenous levels of CDC20 protein.

Required for full ubiquitin ligase activity of the anaphase promoting complex/cyclosome (APC/C) and may confer substrate specificity upon the complex. Is regulated by MAD2L1: in metaphase the MAD2L1-CDC20-APC/C ternary complex is inactive and in anaphase the CDC20-APC/C binary complex is active in degrading substrates. The CDC20-APC/C complex positively regulates the formation of synaptic vesicle clustering at active zone to the presynaptic membrane in postmitotic neurons. CDC20-APC/C-induced degradation of NEUROD2 induces presynaptic differentiation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cdc20
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.5% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica CDC20
N.º de referencia del gen Q12834, Q62623, Q9JJ66
Alias de gen 2310042N09Rik; bA276H19.3; C87100; cdc20; CDC20 cell division cycle 20 homolog; cdc20.S; CDC20A; cell cycle protein p55CDC; cell division cycle 20; cell division cycle 20 homolog; cell division cycle 20 S homeolog; cell division cycle protein 20 homolog; fizzy1; mmCdc20; p55cdc; XELAEV_18025163mg; X-FZY
Símbolos de los genes CDC20
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthesized peptide derived from the Internal region of human Cdc20.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 107995, 64515, 991
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.