Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibidor de cinasas similar al CDC2, TG003
Código de producto. 15466529
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15466529 50 mg 50 miligramos
15456529 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15466529 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J64690.MF
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 300801-52-9 | C13H15NO2S, C13H15NO2S | 249.33 g/mol
Cdc2-Like Kinase Inhibitor, TG003 is a benzothiazole agent that acts as a specific and ATP-competitive inhibitor of Clk family members. Reports show that TG003 modifies the regulation of alternative splicing modulated by phosphorylation of SR proteins in vitro, and rescues defects in the development of Xenopus caused by an overabundance of Clk activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TG003 es un agente de benzotiazol que actúa como un inhibidor específico y competitivo de la ATP de los miembros de la familia de las cinasas CLK.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 300801-52-9
Fórmula molecular C13H15NO2S
Sinónimo Inhibidor de CLK; TG003
Especificaciones
Cantidad 50 mg
Descripción Blanco apagado
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) TG003 es un agente de benzotiazol que actúa como un inhibidor específico y competitivo de la ATP de los miembros de la familia de las cinasas CLK.
Formula Weight (peso de la fórmula) 249,33g/mol
Sensibilidad Sensible a la luz
Solubilidad Soluble en DMSO
Tipo de producto Reactivo de transducción de señales
Formulario Sólido